Få mere at vide
Chlorocycloheptane, 96%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorocycloheptane |
| CAS | 2453-46-5 |
| Molekylær formel | C7H13Cl |
| MDL nummer | MFCD00046501 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | ClC1CCCCCC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.63 |
| Procent renhed | 96% |