Få mere at vide
Chlorocyclobutane, 97%
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Protect against electrostatic charges.
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Protect against electrostatic charges.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorocyclobutane |
| Tæthed | 0.991 |
| Kogepunkt | 80°C to 81°C |
| Flammepunkt | −8°C (17°F) |
| Lugt | Slightly Sweetish |
| Brydningsindeks | 1.4332 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1127 |
| Beilstein | 1900414 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Vis mere |