Få mere at vide
Chlorocyclobutane, 97%
Artikelnummer. 11424264
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11424264
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12561.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1120-57-6 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Protect against electrostatic charges.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-57-6
Molekylær formel C4H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 90.55
MDL nummer MFCD00013736
InChI nøgle STJYMUBZVMSMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutyl chloride, cyclobutane, chloro, chloro-cyclobutane, cyclobutylchloride, chloranylcyclobutane, 1-chlorocyclobutane, acmc-1butg, chlorocyclobutane, 97+%
PubChem CID 70712
IUPAC navn chlorocyclobutane
SMIL C1CC(C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorocyclobutane
Tæthed 0.991
Kogepunkt 80°C to 81°C
Flammepunkt −8°C (17°F)
Lugt Slightly Sweetish
Brydningsindeks 1.4332
Mængde 1 g
FN nummer UN1127
Beilstein 1900414
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 90.55
Procent renhed 97%