Få mere at vide
Chlorocresol, Mikromol™
Artikelnummer. 16651333
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
16651333 250 mg
1 options
Artikelnummer. 16651333 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0459.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Chlorocresol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methylphenol
CAS 59-50-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloro-3-methylphenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 Cl O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Chlorocresol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
SMIL Cc1cc(O)ccc1Cl
IUPAC navn 4-chloro-3-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 142.58
Mængde 250 mg
Formel vægt 142,0185 g/mol