Få mere at vide
Chlorocresol (4-klor-3-methylphenol), LoGiCal
Artikelnummer. 30458869
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458869 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458869 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0459.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloro-3-methylphenol
CAS 59-50-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Chloro-3-methylphenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 Cl O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chlorocresol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1cc(O)ccc1Cl
IUPAC navn 4-chloro-3-methylphenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 142.58
Mængde 10 mg
Formel vægt 142,0185 g/mol