Få mere at vide
Chlorocholine Chloride-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlormequat-chloride methyl-d9 |
| CAS | 1219257-11-0 |
| Molekylær formel | C5 2H9 H4 Cl N . Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Chlorocholine Chloride-d9, 2-Chloroethyl-tris(trideuteriomethyl)azanium chloride, Chlormequat-chloride (methyl-D9) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3; |
| SMIL | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCCl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-chloroethyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.12 |
| Formel vægt | 166.099 |