Få mere at vide
Klorcarbonylsulfenylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorocarbonylsulfenyl Chloride |
| CAS | 2757-23-5 |
| Molekylær formel | CCl2OS |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (Chlorocarbonyl)sulfenyl Chloride, (Chloroformyl)sulfur Chloride, (Chlorothio)formyl Chloride, 1-(Chlorothio)formyl Chloride, Chloroformylsulfenyl Chloride, Chlorosulfenylcarbonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/CCl2OS/c2-1(4)5-3 |
| SMIL | ClSC(=O)Cl |
| IUPAC navn | S-klorochlorethanethioat |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.98 |
| Formel vægt | 129.9047 |