Få mere at vide
Chlorocarbonylsulfenyl chloride, 97%
Artikelnummer. p-7044441
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11362516
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L06432.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2757-23-5
Molekylær formel CCl2OS
Molekylvægt (g/mol) 130.97
MDL nummer MFCD00000703
InChI nøgle MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
PubChem CID 75990
IUPAC navn S-chlor-chlormethanethioat
SMIL ClSC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Kogepunkt 98°C to 101°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 506318
Formel vægt 130.98
Procent renhed 97%