Få mere at vide
Klorcarbonylsulfenylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11372516
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372516 5 g 5g
11362516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06432.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2757-23-5
Molekylær formel CCl2OS
Molekylvægt (g/mol) 130.97
MDL nummer MFCD00000703
InChI nøgle MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
PubChem CID 75990
IUPAC navn S-chlor-chlormethanethioat
SMIL ClSC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Tæthed 1.58
Kogepunkt 98 °C til 101 °C
Brydningsindeks 1.517
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 506318
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 130.98
Procent renhed 97%