Få mere at vide
Chlorocarbonylsulfenyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11362516
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362516 1 g 1g
11372516 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06432.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2757-23-5
Molekylær formel CCl2OS
Molekylvægt (g/mol) 130.97
MDL nummer MFCD00000703
InChI nøgle MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
PubChem CID 75990
IUPAC navn S-chlor-chlormethanethioat
SMIL ClSC(Cl)=O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Kogepunkt 98°C to 101°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 506318
Formel vægt 130.98
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.