Få mere at vide
Chlorcarbonylsulfenylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777859 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10183434
Brand: Thermo Scientific Acros 224340050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2757-23-5
Molekylær formel CCl2OS
Molekylvægt (g/mol) 130.97
MDL nummer MFCD00000703
InChI nøgle MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
PubChem CID 75990
SMIL ClSC(Cl)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Farve Gul
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 98°C to 100°C
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCOSCl
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.58
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
IUPAC navn chlor(chlorsulfanyl)methanon
Formel vægt 130.98
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid, Fuming In Moist Air
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.