Få mere at vide
Klorcarbonylsulfenylchlorid, 95%
Artikelnummer. 10492704 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10492704 25 g Glasflaske 25g
10183434 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492704 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 224340250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
CAS: 2757-23-5 | CCl2OS | 130,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2757-23-5
Molekylær formel CCl2OS
Molekylvægt (g/mol) 130.97
MDL nummer MFCD00000703
InChI nøgle MNOALXGAYUJNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocarbonylsulfenyl chloride, chlorothio formyl chloride, chloroformylsulfenyl chloride, chloro chlorosulfanyl methanone, chlorothioformyl chloride, chlorocarbonylsulphenyl chloride, chlorocarbonyl sulfenyl chloride, chlorocarbonyl sulphenyl chloride, carbonochloridothioic acid, anhydrosulfide with thiohypochlorous acid, methane, chloro chlorothio oxo
PubChem CID 75990
SMIL ClSC(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Farve Gul
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 98 °C til 100 °C
Flammepunkt 62 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCOSCl
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.58
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
IUPAC navn S-chlor-chlormethanethioat
Formel vægt 130.98
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid, Fuming In Moist Air
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorocarbonylsulfenyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.