Få mere at vide
γ-Chlorobutyric Acid, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11436455 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11436455 10 g
1 options
Artikelnummer. 11436455 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520179910
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale γ-Chlorobutyric Acid
CAS 627-00-9
Molekylær formel C4H7ClO2
Mængde 10 g
Synonym 4-chlorobutyric acid, butanoic acid, 4-chloro, butyric acid, 4-chloro, gamma-chlorobutyric acid, 4-chlorobutanoicacid, gammachlorobutyric acid, 4-chloro-butyric acid, 4-chloro-n-butyric acid, .gamma.-chlorobutyric acid, 4-chloranylbutanoic acid
InChI nøgle IPLKGJHGWCVSOG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CC(=O)O)CCl
IUPAC navn 4-chlorobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 122.548
PubChem CID 12300
Formel vægt 122.55