Få mere at vide
Chlorobutanol Hemihydrate, Mikromol™
Beskrivelse
Chlorobutanol Hemihydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acetonchloroform |
| CAS | 6001-64-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acetonchloroform |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C4 H7 Cl3 O . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Propanol, 1,1,1-trichloro-2-methyl-, hemihydrate (8CI), 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2 |
| SMIL | O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,1,1-trichloro-2-methylpropan-2-ol;hydrate |
| Vis mere |