Få mere at vide
Chlorobi(ethylen)rhodium(I) dimer, TRC
Artikelnummer. 30180431
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180431 100 mg
30179798 500 mg
30180298 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC984708100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12081-16-2
Molekylær formel C8H16Cl2Rh2
Molekylvægt (g/mol) 388.93
Synonym Di-μ-chlorotetrakis(η2-ethene)dirhodium, Bis((μ-chloro)bis(ethylene)rhodium);
IUPAC navn Rhodium, di-μ-chlorotetrakis(η2-ethen)di- (9CI, ACI)
SMIL C=C.C=C.[][Rh](Cl1)([])Cl[Rh]1([])[].C=C.C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobis(ethylene)rhodium(I) Dimer
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/4C2H4.2ClH.2Rh/c4*1-2;;;;/h4*1-2H2;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
Formel vægt 387.87