Få mere at vide
Chlorobis(ethylen)rhodium(I)dimer, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411537
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411537 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15411537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039291.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 12081-16-2 | C8H16Cl2Rh2 | 388,93 g/mol
Chlorobis(ethylen)rhodium(I)dimer bruges som en forløber for rhodium(I)norbornadienkatalysator, som anvendes i en asymmetrisk 1,4-addition af arylboronsyrer til cykliske enoner. Ydermere tjener det som et vigtigt organisk mellemprodukt. Det katalyserer dimeriseringen af ethylen til 1-buten. Det bruges også til fremstilling af homogene katalysatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobis(ethylene)rhodium(I) dimer
CAS 12081-16-2
Molekylær formel C8H16Cl2Rh2
MDL nummer MFCD00013206
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Synonym chlorobis ethylene rhodium i dimer, dichlorotetra ethylene dirhodium i
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt i ethanol, acetone, dioxan, kloroform og dichlormethan. Uopløselig i vand.
InChI nøgle OOQJCPOXJFCGCR-UHFFFAOYSA-L
SMIL Cl[Rh].Cl[Rh].C=C.C=C.C=C.C=C
IUPAC navn bis(chlorrhodium); tetrakis (ethen)
Molekylvægt (g/mol) 388.93
PubChem CID 45357812
Formel vægt 388.93
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver