Få mere at vide
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer, Ir, nominelt 42,9 %
Artikelnummer. 15476645
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476645 1 g 1g
15486645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044966.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12246-51-4 | C32H56Cl2Ir2-2 | 896,134 g/mol
Chlorobis(cycloocten)iridium(I)dime anvendes som katalysator for isomeriserings-hydroboreringsreaktioner med nido-carboranyldiphosphin som stabiliserende ligand, Hydrogenperoxidoxidation af hydroxamsyrer og deres efterfølgende hetero Diels-Alder cycloadditionsreaktioner, Immobilisering af faste bærerfunktionelle grupper, immobilisering af organiske bærerfunktionelle grupper, alsilan reaktioner, Guerbet-reaktion, Allyl-amineringsreaktioner i et DNA-dien-iridium(I)-hybridsystem, Asymmetriske hydroamineringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12246-51-4
Molekylær formel C32H56Cl2Ir2-2
Molekylvægt (g/mol) 896.134
MDL nummer MFCD00213465
InChI nøgle CJJIQMGSHWWMCK-XFCUKONHSA-L
Synonym chlorobis cyclooctene iridium i dimer, di-mu-chlorotetrakis cyclooctene diiridium i, bis cyclooctene iridium i chloride, dimer, chlorobis cyclooctene-iridium i dimer, chlorobis cyclooctene iridium dimer, di-mu-chlorobis cyclooctene iridium i
PubChem CID 91972094
IUPAC navn cycloocten;iridium;dichlorid
SMIL C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.C1CCCC=CCC1.[Cl-].[Cl-].[Ir].[Ir]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobis (cyclooctene)iridium (I) dimer
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vægt 896
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir nominally 42.9%