Få mere at vide
Chlorobi(4-fluorophenyl)metan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| CAS | 27064-94-4 |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl F2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC navn | 1-[klor-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.66 |
| Formel vægt | 238.0361 |