Få mere at vide
Chlorobis-(4-fluorophenyl)metan, Mikromol™
Beskrivelse
Klorob-(4-fluorophenyl)metan
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| CAS | 27064-94-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H9 Cl F2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorobis-(4-fluorophenyl)methane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(Cl)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC navn | 1-[klor-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorbenzen |
| Vis mere |