Få mere at vide
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine, tech. 90%
Artikelnummer. 11435630
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11435630 1 g 1g
11445630 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435630 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25885.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74289-57-9 | C16H18ClP | 276.744 g/mol
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphin anvendes i syntesen af (S)- og (R)-2,2a-bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphinoyl]-5,5a,6,6a,7,7a,8,8a-octahydro-1,1a-BINAyl-POH8).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphin anvendes til syntese af (S)- og (R)-2,2′ -bis[bis(3,5-dimethylphenyl)phosphinoyl]-5,5′ ,6,6′ ,7,7′ ,8,8′ -octahydro-1,1′ -binaphthyl (Xyl-H8-BINAPO).
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Air& Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74289-57-9
Molekylær formel C16H18ClP
Molekylvægt (g/mol) 276.744
MDL nummer MFCD01630841
InChI nøgle FCEBDAANWYNQMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 3,5-dimethylphenyl chlorophosphine, chlorobis 3,5-dimethylphenyl phosphine, chlorobis 3,5-dimethylphenyl phosphane, chloro-bis 3,5-dimethylphenyl phosphane, bis 3,5-dimethylphenyl phosphinous chloride, phosphinous chloride, bis 3,5-dimethylphenyl, bis 3,5-dimethylphenyl chlorophosphine, tech, phosphinous chloride,p,p-bis 3,5-dimethylphenyl
PubChem CID 4187520
IUPAC navn chlor-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphan
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobis(3,5-dimethylphenyl)phosphine
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 276.75
Procent renhed 90%
Grad Teknisk