Få mere at vide
Chlorobi(2-methoxyphenyl)fosfin, 98+%
Artikelnummer. 11495640
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495640 1 g 1g
11405650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495640 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25894.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 263369-88-6 | C18H17ClO2P- | 331,756 g/mol
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphin bruges som reaktant til cycloadditionsreaktioner, asymmetrisk hydrogenering og allylsubstitution, asymmetrisk hydrogenering af iminer og olefiner. Det bruges også som en reaktant til syntese af ferrocen-baseret chiral diphosphin, katalysatorer til CC krydskoblingsreaktioner, palladiumkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphin bruges som reaktant til cycloadditionsreaktioner, asymmetrisk hydrogenering og allylsubstitution, asymmetrisk hydrogenering af iminer og olefiner. Det bruges også som en reaktant til syntese af ferrocen-baseret chiral diphosphin, katalysatorer til CC krydskoblingsreaktioner, palladiumkomplekser.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 263369-88-6
Molekylær formel C18H17ClO2P-
Molekylvægt (g/mol) 331.756
MDL nummer MFCD08064037
InChI nøgle WVGQIZOJKMMSSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-methoxyphenyl chlorphosphine, acmc-20alnz, phosphinous chloride,p,p-bis 2-methoxyphenyl
PubChem CID 57371085
SMIL COC1=CC=CC=C1C2=C(P[Cl-]C=C2)C3=CC=CC=C3OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobis(2-methoxyphenyl)phosphine
Smeltepunkt 111 °C til 114 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 280.69
Procent renhed ≥98%