Få mere at vide
Chlorobenzuron 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313249
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313249 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313249 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11392500AC1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzuron
CAS 57160-47-1
Analyt- eller komponentnavne Chlorobenzuron
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H10 Cl2 N2 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C14H10Cl2N2O2/c15-9-5-7-10(8-6-9)17-14(20)18-13(19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H,(H2,17,18,19,20)
SMIL Clc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1
IUPAC navn 2-chloro-N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]benzamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 309.15
Mængde 1 ml
Formel vægt 308.0119 g/mol