Få mere at vide
Chlorobenzuron 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobenzuron |
| CAS | 57160-47-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorobenzuron |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H10 Cl2 N2 O2 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10Cl2N2O2/c15-9-5-7-10(8-6-9)17-14(20)18-13(19)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8H,(H2,17,18,19,20) |
| SMIL | Clc1ccc(NC(=O)NC(=O)c2ccccc2Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-[(4-chlorophenyl)carbamoyl]benzamide |
| Vis mere |