Få mere at vide
Chlorobenzilate 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobenzilate |
| CAS | 510-15-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorobenzilate |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C16 H14 Cl2 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzilic acid, 4,4'-dichloro-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Dichlorobenzilic acid ethyl ester, Acar, Acaraben, Akar, Akar 338, Benzilan, Chlorbenzilat, Chlorbenzylate, ECB, Ethyl 4,4'-dichlorobenzilate, Ethyl-2-hydroxy-2,2-bis(4-chlorophenyl)acetate, Folbex, G 23992, G 338, Geigy 338, NSC 404460 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14Cl2O3/c1-2-21-15(19)16(20,11-3-7-13(17)8-4-11)12-5-9-14(18)10-6-12/h3-10,20H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(O)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Vis mere |