Få mere at vide
Chlorobenzilate 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327323
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327323 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327323 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11390000ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzilate
CAS 510-15-6
Analyt- eller komponentnavne Chlorobenzilate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C16 H14 Cl2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzilic acid, 4,4'-dichloro-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Dichlorobenzilic acid ethyl ester, Acar, Acaraben, Akar, Akar 338, Benzilan, Chlorbenzilat, Chlorbenzylate, ECB, Ethyl 4,4'-dichlorobenzilate, Ethyl-2-hydroxy-2,2-bis(4-chlorophenyl)acetate, Folbex, G 23992, G 338, Geigy 338, NSC 404460
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2O3/c1-2-21-15(19)16(20,11-3-7-13(17)8-4-11)12-5-9-14(18)10-6-12/h3-10,20H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)C(O)(c1ccc(Cl)cc1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn ethyl 2,2-bis(4-chlorophenyl)-2-hydroxyacetate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 325.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 324.032 g/mol