Få mere at vide
Chlorbenzen, TRC
Artikelnummer. 30135714
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135714 50 g
30135529 500 g
17924105 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135714 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36453050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6 H5 Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.56
Synonym Chlorobenzene, CP 27, Chlorobenezene, IP Carrier T 40, MCB, Monochlorobenzene, NSC 8433, Phenyl chloride, Tetrosin SP
IUPAC navn Chlorbenzen
SMIL Clc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Mængde 50 g
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Formel vægt 112.008
Procent renhed >95%