Få mere at vide
Chlorbenzen, spektrofotometrisk kvalitet, 99,9%
Artikelnummer. 15481107
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481107 4 x 1 L Hver
15461107 500 mL 500ml
15471107 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15481107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022921.M1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112,556 g/mol
Chlorbenzen bruges i spektrofotometri og miljøtest.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.556
MDL nummer MFCD00000530
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC navn chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Smeltepunkt °C til 45 °C
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 1.106
Mængde 4 x 1 L
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Lugt Aromatisk
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.524
Analyseprocentområde 99.9%
Damptryk 12 hPa (9 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 605632
Kogepunkt 132 °C
Opløselighedsinformation Blandet med methanol og diethylether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 112.56
Grad Spektrofotometri