Få mere at vide
Klorbenzen, ReagentPlus™ 99%, Solstice
Description
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobenzene |
| Smeltepunkt | -45 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1,106 g/ml ved 25 °C |
| Mængde | 2.5 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.071 |
| Flammepunkt | 27 °C (80,6 °F) |
| Tændingspunkt | 1178 °F |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chlorobenzene
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.