Få mere at vide
Chlorobenzene, Puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 16615773
Skift visning
:
220 kg
Artikelnummer.
16615773 220 kg
1 options
Artikelnummer. 16615773 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 23570220KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Smeltepunkt -45°C
CAS 108-90-7
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 1.107 - 1.109 g/cm3 (20°C)
Mængde 220 kg
Flammepunkt 28°C
Molekylær formel C6H5Cl
Lineær formel C6H5Cl
Beilstein 605632
Kogepunkt 130°C to 132°C (1013 hPa)
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC=CC=C1
IUPAC navn chlorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 112.56
Grad ACS