Få mere at vide
Klorbenzen, puriss. p.a., ≥99,5% (GC), ACS Reagens, Solstice
Artikelnummer. 15612330
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15612330 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15622330 250 mL Glasflaske 250ml
15602330 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15612330 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 235702.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 DKK
    1225.45 DKK / 2.5 L
    Spare 464.55 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Puriss. pa, ACS-reagens,≥ 99,5 % (GC)
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.556
MDL nummer MFCD00000530
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC navn chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 1,106 g/ml ved 25 °C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.071
Flammepunkt 27 °C (80,6 °F)
Tændingspunkt 1178 °F
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.524 (bogstaveligt)
Damptryk 11,8 mmHg (25 °C)
FN nummer UN1134
Beilstein 605632
Kogepunkt 132 °C
Formel vægt 112,56 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: chlorobenzene