Få mere at vide
Klorbenzen, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10273800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10273800 25 L Metal dåse 25 L
11448982 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10550911 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10243660 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10273800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/4680/25
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.56
MDL nummer 530
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn chlorbenzen
SMIL ClC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Smeltepunkt -45°C
Mængde 25 L
Emballage Metal dåse
Fysisk form Væske
Damptryk 12mbar at 20°C
Viskositet 0.8 mPaS at 20°C
Kogepunkt 131°C
Formel vægt 112.56g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.