Få mere at vide
Klorbenzen-d5 (reagenskvalitet), CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobenzene D5 |
| CAS | 3114-55-4 |
| Molekylær formel | C6 2H5 Cl |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1-klor-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.59 |
| Formel vægt | 117,0394 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 99% kemisk renhed |