Få mere at vide
Chlorobenzen D5 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317912
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30317912 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30317912 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11380100ME100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene D5
CAS 3114-55-4
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylær formel C6 2H5 Cl
Mængde 1 mL
InChI formel InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 1-klor-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzen
Molekylvægt (g/mol) 117.59
Formel vægt 117,0394 g/mol