Få mere at vide
Chlorbenzen-d{5}, 99% (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449940
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449940 5 g 5g
11439940 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11449940 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044712.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 3114-55-4 | C6H5Cl | 117.587 g/mol
Chlorobenzen-d5 er en halogeneret D5-chlorbenzen til proteomisk forskning. Det er en forløber for deutererede farvestoffer og gummier. Det bruges som et højkogende opløsningsmiddel i industrielle anvendelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3114-55-4
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 117.587
MDL nummer MFCD00000531
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Synonym chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d
PubChem CID 575975
IUPAC navn 1-chlor-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene-d5
Fysisk form Væske
Navn note Isotop
Tæthed 1.157 g/mL
Flammepunkt 24 °C (75 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.522
Mængde 5 g
Kogepunkt 130 °C
FN nummer UN1134
Beilstein 1866335
Opløselighedsinformation Ikke blandet med vand.
Formel vægt 117.6
Procent renhed 99%