Få mere at vide
Chlorobenzene, CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15642860
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15642860 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Artikelnummer. 15642860 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 2706441L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Smeltepunkt -45°C (literature)
Navn note CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%
Absorbans max. 1.0 at 288 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 360 nm, max. 0.04 at 325 nm, max. 0.05 at 300 nm, max. 0.40 at 290 nm
CAS 108-90-7
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1.106 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt 28°C
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H5Cl
Lineær formel C6H5Cl
MDL nummer MFCD00000530
FN nummer UN1134
Beilstein 605632
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
Kogepunkt 130°C to 132°C
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC navn chlorobenzene
Molekylvægt (g/mol) 112.556
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
Formel vægt 112.56
Procent renhed >99.85%
Grad HPLC