Få mere at vide
Chlorbenzen, ACS, 99,5%
Artikelnummer. 11455170
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455170 500 mL 500ml
11337868 1 L 1 L
11327868 4 x 1 L 4 L
11347868 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11455170 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036401.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.74 DKK
    437.65 DKK / 500ml
    Spare 266.09 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112,556 g/mol
Chlorbenzen bruges i organisk syntese og farvestoffer. Det bruges også som opløsningsmiddel til klæbemidler, lægemidler, gummi, maling og renseri, og som et fiberkvældende middel i tekstilforarbejdning. Det anvendes i kemoenzymatisk syntese af (+)-aspicilin og cyclohexan ved hydrogenering over kolloide Pt-nanokatalysatorer under omgivende betingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.556
MDL nummer MFCD00000530
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC navn chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Smeltepunkt -45 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.106 g/mL
Mængde 500 mL
Flammepunkt 28 °C (82 °F)
Lugt Aromatisk
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.524
FN nummer UN1134
Beilstein 605632
Merck Index 14,2121
Kogepunkt 132 °C
Opløselighedsinformation Blandet med methanol og diethylether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 112.56
Procent renhed 99.5%
Grad ACS