Få mere at vide
Chlorobenzene, ACS, 99.5% Artikelnummer.: 11347868
Chlorobenzene, ACS, 99.5%
Artikelnummer. 11347868
4 L, 4 L
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
Artikelnummer. 11347868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036401.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Chlorbenzen bruges i organisk syntese og farvestoffer. Det bruges også som opløsningsmiddel til klæbemidler, lægemidler, gummi, maling og renseri, og som et fiberkvældende middel i tekstilforarbejdning. Det anvendes i kemoenzymatisk syntese af (+)-aspicilin og cyclohexan ved hydrogenering over kolloide Pt-nanokatalysatorer under omgivende betingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.556
MDL nummer MFCD00000530
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzeneVis mereVis mindre
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC navn chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Smeltepunkt -45°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.106 g/mL
Kogepunkt 132°C
Mængde 4 L
Flammepunkt 28°C (82°F)
Lugt Aromatic
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.524
FN nummer UN1134
Beilstein 605632
Merck Index 14,2121
Opløselighedsinformation Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formel vægt 112.56
Procent renhed 99.5%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerS11K010 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/07/2024 Artikelnummer036401.K7,036401.AP,036401.M1,036401.K2
PartinummerS14K009 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/07/2024 Artikelnummer036401.K7,036401.AP,036401.M1,036401.K2
PartinummerS14K008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/07/2024 Artikelnummer036401.K7,036401.AP,036401.M1,036401.K2
PartinummerS11K012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/07/2024 Artikelnummer036401.K7,036401.AP,036401.M1,036401.K2
PartinummerY29J015 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2023 Artikelnummer036401.K7,036401.AP,036401.M1,036401.K2
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Chlorobenzene, ACS, 99.5% >