Få mere at vide
Chlorobenzene, ACS, 99.5%
Artikelnummer. 11337868
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337868 1 L 1 L
11455170 500 mL 500ml
11327868 4 x 1 L 4 L
11347868 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11337868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036401.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112.556 g/mol
Chlorbenzen bruges i organisk syntese og farvestoffer. Det bruges også som opløsningsmiddel til klæbemidler, lægemidler, gummi, maling og renseri, og som et fiberkvældende middel i tekstilforarbejdning. Det anvendes i kemoenzymatisk syntese af (+)-aspicilin og cyclohexan ved hydrogenering over kolloide Pt-nanokatalysatorer under omgivende betingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.556
MDL nummer MFCD00000530
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC navn chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Smeltepunkt -45°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.106 g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 28°C (82°F)
Lugt Aromatic
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.524
FN nummer UN1134
Beilstein 605632
Merck Index 14,2121
Kogepunkt 132°C
Opløselighedsinformation Miscible with methanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Formel vægt 112.56
Procent renhed 99.5%
Grad ACS