Få mere at vide
Klorbenzen, 99%
Artikelnummer. 11470147
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470147 2500 mL 2500ml
11460147 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21052.0F
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112,556 g/mol
Chlorbenzen bruges i organisk syntese og farvestoffer. Det bruges også som opløsningsmiddel til klæbemidler, lægemidler, gummi, maling og renseri, og som et fiberkvældende middel i tekstilforarbejdning. Det anvendes i kemoenzymatisk syntese af (+)-aspicilin og cyclohexan ved hydrogenering over kolloide Pt-nanokatalysatorer under omgivende betingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Klorbenzen anvendes i organisk syntese og farvestoffer. Det bruges også som opløsningsmiddel til klæbemidler, lægemidler, gummi, maling og renseri, og som et fiberkvældende middel i tekstilforarbejdning. Det anvendes i kemoenzymatisk syntese af (+)-aspicilin og cyclohexan ved hydrogenering over kolloide Pt-nanokatalysatorer under omgivende betingelser.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, chloroform, diethylether og benzen. Lidt ublandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.556
MDL nummer MFCD00000530
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC navn chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 1.106
Mængde 2500 mL
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.524
FN nummer UN1134
Beilstein 605632
Merck Index 14,2121
Kogepunkt 132 °C
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, kloroform, diethylether og benzen. Lidt ublandelig med vand.
Formel vægt 112.56
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorobenzene