Få mere at vide
Klorbenzen, 99%
Beskrivelse
Chlorbenzen bruges i organisk syntese og farvestoffer. Det bruges også som opløsningsmiddel til klæbemidler, lægemidler, gummi, maling og renseri, og som et fiberkvældende middel i tekstilforarbejdning. Det anvendes i kemoenzymatisk syntese af (+)-aspicilin og cyclohexan ved hydrogenering over kolloide Pt-nanokatalysatorer under omgivende betingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Klorbenzen anvendes i organisk syntese og farvestoffer. Det bruges også som opløsningsmiddel til klæbemidler, lægemidler, gummi, maling og renseri, og som et fiberkvældende middel i tekstilforarbejdning. Det anvendes i kemoenzymatisk syntese af (+)-aspicilin og cyclohexan ved hydrogenering over kolloide Pt-nanokatalysatorer under omgivende betingelser.
Opløselighed
Blandbar med alkohol, chloroform, diethylether og benzen. Lidt ublandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobenzene |
| Smeltepunkt | -45°C |
| Tæthed | 1.106 |
| Mængde | 500 mL |
| Lugt | Aromatic |
| Brydningsindeks | 1.524 |
| FN nummer | UN1134 |
| Beilstein | 605632 |
| Merck Index | 14,2121 |
| Kogepunkt | 132°C |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Chlorobenzene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Chlorobenzene