Få mere at vide
Chlorbenzen, ≥99,5 %, ACS-reagens
Artikelnummer. 10484115 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
Emballage:
EcoSafPak™ Glasflaske
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10484115 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10461011 1 kg EcoSafPak™ Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10484115 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 404490025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 DKK
    1291.06 DKK / 2.5kg
    Spare 38.94 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112,556 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.556
MDL nummer MFCD00000530
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC navn chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Smeltepunkt -45,0 °C
Navn note Til analyse ACS
Tæthed 1.1075g/mL
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt 23 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,5230 til 1,5250
Rester efter fordampning 0,02% maks.
Analyseprocentområde 99.6%
Specifik vægtfylde 1.1075
Titrerbar syre 0,004 meq/g maks.
Lineær formel C6H5Cl
Damptryk Damptryk: 12 mbar ved 20 °C
Viskositet 0,8 mPa (20 °C)
FN nummer 1134
Beilstein 05, 199
Merck Index 15, 2122
Kogepunkt 131,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,4 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 112.56
Procent renhed 99.6%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.