Få mere at vide
Chlorbenzen, 99,5%, ekstra tørt over molekylær sigte, AcroSeal™
Artikelnummer. 13197744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13197744 1 L 1 L
13157784 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13197744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443000010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    730.00 DKK
    705.23 DKK / 1 L
    Spare 24.77 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 108-90-7 | C6H5Cl | 112,556 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-90-7
Molekylær formel C6H5Cl
Molekylvægt (g/mol) 112.556
InChI nøgle MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
PubChem CID 7964
ChEBI CHEBI:28097
IUPAC navn chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorobenzene
Smeltepunkt -45,0 °C
Tæthed 1.1075g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt 23 °C
Brydningsindeks 1,5230 til 1,5250
Specifik vægtfylde 1.1075
Lineær formel C6H5Cl
Viskositet 0,8 mPa (20 °C)
Vand 0,005% maks.
Kogepunkt 131,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,4 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandet med de mest almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 112.56
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.