Få mere at vide
Chlorobenzene-4-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobenzene-4-D |
| CAS | 13122-34-4 |
| Molekylær formel | C6 D H4 Cl |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Benzene-d, 4-chloro- (9 CI, ACI), 4-Chlorobenzene-d (ACI), Benzene-d, p-chloro- (7 CI, 8 CI), Chlorobenzene-4-d, Chlorobenzene-4-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D |
| SMIL | [2 H]c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 1-chloro-4-deuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.5631 |
| Formel vægt | 113.0143 g/mol |
| Vis mere |