Få mere at vide
Chlorobenzene-3,5-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobenzene-3,5-D2 |
| CAS | 59164-10-2 |
| Molekylær formel | C6 D2 H3 Cl |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,3-d2, 5-chloro- (9 CI, ACI), 5-Chlorobenzene-1,3-d2 (ACI), Chlorobenzene-3,5-d2, Chlorobenzene-3,5-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i2D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1cc([2 H])cc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-chloro-3,5-dideuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.5692 |
| Formel vægt | 114.0205 g/mol |
| Vis mere |