Få mere at vide
Chlorobenzene-3,4,5-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobenzene-3,4,5-D3 |
| CAS | 59164-11-3 |
| Molekylær formel | C6 D3 H2 Cl |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,2,3-d3, 5-chloro- (9 CI), 5-Chlorobenzene-1,2,3-d3, Chlorobenzene-3,4,5-d3, Chlorobenzene-3,4,5-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D |
| SMIL | [2 H]c1cc(Cl)cc([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 5-chloro-1,2,3-trideuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.5754 |
| Formel vægt | 115.0268 g/mol |
| Vis mere |