missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlorobenzene-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorobenzene 13C6 |
| CAS | 287389-52-0 |
| Molekylær formel | 13C6 H5 Cl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | CP 27-13C6, IP Carrier T 40-13C6, MCB-13C6, Monochlorobenzene-13C6, NSC 8433-13C6, Phenyl Chloride-13C6, Tetrosin SP-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMIL | [13CH]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH]=[13CH]1)Cl |
| IUPAC navn | chlorobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.51 |
| Formel vægt | 118.0281 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?