Få mere at vide
Chloroauric Acid, Extra Pure, about 51% Au, SLR, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 30°C |
| CAS | 16903-35-8 |
| Farve | Orange |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | HAuCl4 |
| MDL nummer | 149903 |
| Formel vægt | 339.78g/mol |
| Emballage | Vial |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Aurate(1-), tetrachloro-, hydrogenhydrate, Tetrachloroauricacid