Få mere at vide
Chloroacetylenic rac-trans Permethrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroacetylenic rac-trans Permethrin |
| CAS | 65133-01-9 |
| Molekylær formel | C21H19ClO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | rac-trans-3-(Chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid (3-Phenoxyphenyl)methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19ClO3/c1-21(2)18(11-12-22)19(21)20(23)24-14-15-7-6-10-17(13-15)25-16-8-4-3-5-9-16/h3-10,13,18-19H,14H2,1-2H3/t18-,19+/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)[C@@H](C#CCl)[C@@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2 |
| IUPAC navn | (3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3S)-3-(2-chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.83 |
| Formel vægt | 354.1023 |