missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloroacetylenic Permethrin, TRC

Artikelnummer. 30358321
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358321 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358321 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC376544100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloroacetylenic Permethrin
CAS 85576-82-5
Molekylær formel C21 H19 Cl O3
Mængde 100 mg
Synonym (1S,3R)-3-Phenoxybenzyl 3-(chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, Chloroacetylenic Permethrin (Impurity G EP)
InChI formel InChI=1S/C21H19ClO3/c1-21(2)18(11-12-22)19(21)20(23)24-14-15-7-6-10-17(13-15)25-16-8-4-3-5-9-16/h3-10,13,18-19H,14H2,1-2H3/t18-,19-/m1/s1
SMIL CC1(C)[C@H](C#CCl)[C@@H]1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
IUPAC navn (3-phenoxyphenyl)methyl (1S,3R)-3-(2-chloroethynyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 354.827
Formel vægt 354.102
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.