Få mere at vide
Chloroacetyl Chloride, Sigma-Aldrich™
Beskrivelse
for synthesis
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -22.5°C |
| Tæthed | 1.417 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 105°C to 110°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00000725 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Chloroacetyl chloride, Chloroacetyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.94 |
| Grad | Research |