Få mere at vide
Chloroacetyl chloride, 98%
Artikelnummer. 11994931 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11994931
Brand: Thermo Scientific Acros 147290025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-04-9 | C2H2Cl2O | 112.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-04-9
InChI nøgle VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
PubChem CID 6577
ChEBI CHEBI:34624
IUPAC navn 2-chloracetylchlorid
SMIL C(C(=O)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetyl chloride
Smeltepunkt -22.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.4200g/mL
Kogepunkt 105.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H2Cl2O
Lineær formel ClCH2COCl
Brydningsindeks 1.4520 to 1.4540
Mængde 2.5 L
Beilstein 02,199
Fieser 01,130; 03,46
Merck Index 15,2067
Specifik vægtfylde 1.42
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible in ethyl ether, soluble in acetone, carbontetrachloride
Molekylvægt (g/mol) 112.94
Formel vægt 112.94
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroacetyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.