Få mere at vide
Kloracetyl Anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30353662
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353662 10 g
30366460 1 g
30350733 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30353662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC32720510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-88-8
Molekylær formel C4H4Cl2O3
Molekylvægt (g/mol) 170.98
Synonym Bischloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Acid Anhydride, Chloroacetic Anhydride, alpha,alpha'-Dichloroacetic Anhydride, NSC 71207
IUPAC navn (2-chloracetyl) 2-chloroacetat
SMIL O=C(OC(=O)CCl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroacetyl Anhydride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Formel vægt 169.9537